Läs mer
Buerkle™ 2-delad spade för industri
Produktkod. 31188941 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färgkod:
Grön
Produktkod. Färgkod
31188941 Grön
1 options
Produktkod. 31188941 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 83002001
I lager
Med antistatisk tillsats, idealisk för robust användning inom kemi och industri.
  • Antistatisk
  • Polypropen har hög resistens mot kemikalier och temperaturer
  • Skoporna är obrytbara, lätta att rengöra och lätta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bladmaterial Polypropen
Produkttyp Spade
Färgkod Grön
Färgkodad Ja
Handtagsmaterial Polypropen
Huvud stil Fyrkantig
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (metrisk) 310 mm