Läs mer
2-pentadekanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377366
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377366 25 g 25g
11387366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09347.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2345-28-0 | C15H30O | 226.404 g/mol
Det används främst som aromämnen för att ge en fet, lätt kryddig och blommig smak. 2-Pentadecanone kan perfekt komplettera och förbättra en mängd olika livsmedel inklusive smör, ostar och kött.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används främst som aromämnen för att ge en fet, lätt kryddig och blommig smak. 2-Pentadecanone kan perfekt komplettera och förbättra en mängd olika livsmedel inklusive smör, ostar och kött.
Löslighet
Löslig i toluen (nästan genomskinlig). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2345-28-0
Molekylformel C15H30O
Molekylvikt (g/mol) 226.404
MDL-nummer MFCD00053712
InChI-nyckel CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentadecanone, methyl tridecyl ketone, pentadecanone, unii-b2q48j997n, fema no. 3724, 2-pentandecanone, acmc-209g3f, 2-pentadecanone, fg, 2-pentadecanone, analytical standard
PubChem CID 61303
IUPAC-namn pentadecan-2-one
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentadecanone
Smältpunkt 37°C to 41°C
Densitet 0.82
Kokpunkt 293°C to 294°C
Flampunkt 144°C (291°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1764872
Löslighetsinformation Soluble in toluene (almost transparency). Insoluble in water.
Formel vikt 226.4
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.