Läs mer
(±)-2-Pentanol, 99 %
Produktkod. 11454727
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454727 2500 mL 2500ml
11444727 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21217.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3289.50 SEK
    2667.65 SEK / 2500ml
    Save 621.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88,15 g/mol
Det finner sin tillämpning som lösningsmedel för färger och lacker och för att tillverka läkemedel, för att tillverka katalysatorsystem och metanol och som ett lösningsmedel för primers och för att extrahera 2-hydroxi-4-metyltiosmörsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Den finner sin tillämpning som lösningsmedel för färger och lacker
och för att tillverka läkemedel, för att tillverka katalysatorsystem och metanol och som lösningsmedel för primers och för att extrahera 2-hydroxi-4-metyltiosmörsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C, 166g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6032-29-7
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004579
InChI-nyckel JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC-namn pentan-2-ol
LEDER CCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Pentanol
Smältpunkt -50 °C
Densitet 0.811
Kokpunkt 114 °C till 115 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Analysprocentintervall 0.99
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718819
Merck Index 14,7119
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C, 166 g/L. Löslig i alkohol.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.