Läs mer
2-Pentanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866460
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866460 100 mL 100ml
15829500 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15866460 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8075010100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6032-29-7
Kvalitet Research
Molekylformel CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Specifikationer
Smältpunkt -50°C
Densitet 0.81 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 119°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004579
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol, 2-Pentanol