Läs mer
(±)-2-Pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pentanol |
| CAS | 6032-29-7 |
| Molekylformel | C5 H12 O |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(C)O |
| IUPAC-namn | Pentan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vikt | 88.0888 |