Läs mer
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pentanone D5 (1,1,1,3,3-D5) |
| CAS | 24313-49-3 |
| Molekylformel | C5 D5 H5 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5, 1,1,1,3,3-Pentadeuterio-2-pentanone, 2-Pentanone-1,1,1,3,3-D5, Pentan-2-one-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3-pentadeuteriopentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.1631 |
| Formel vikt | 91.1045 g/mol |
| Visa mer |