Läs mer
2-Pentanone ≥90%, Honeywell™
Produktkod. 15685790 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15685790 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15685790 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5377481L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥90%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentanone
CAS 107-87-9
Smältpunkt -78°C
Färg Colorless
Densitet 0.809g/mL at 25°C
Kokpunkt 101°C to 105°C
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H10O
Linjär formel CH3COCH2CH2CH3
MDL-nummer MFCD00009400
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1249
Beilstein 506058
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI-nyckel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(=O)C
IUPAC-namn pentan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formel vikt 86.13g/mol
Procent renhet ≥90%