Läs mer
2-Pentanone, ≥99.5%, Ultrapure Grade, Honeywell™
Produktkod. 15605800 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15605800 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15605800 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5377721L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentanone
CAS 107-87-9
Smältpunkt -78°C
Färg Colorless
Densitet 0.809g/mL at 25°C
Kokpunkt 101°C to 105°C (1013 hPa)
Flampunkt 7°C (44.6°F)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H10O
Linjär formel CH3COCH2CH2CH3
MDL-nummer MFCD00009400
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1249
Beilstein 506058
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI-nyckel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(=O)C
IUPAC-namn pentan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formel vikt 86.13g/mol
Procent renhet ≥99.5%