Läs mer
2-Pentanon, 99%, ren
Produktkod. 10034143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10034143 1 L Glasflaska 1 L
10193450 250 mL Glasflaska 250ml
10606264 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11701391 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10034143 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123500010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    863.53 SEK / 1 L
    Save 26.47 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-87-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
InChI-nyckel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC-namn pentan-2-one
LEDER CCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentanone
Smältpunkt -78.0°C
Densitet 0.8090g/mL, 0.809
Kokpunkt 100.0°C to 103.0°C
Flampunkt 7°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO(CH2)CH3
Brytningsindex 1.3890 to 1.3910
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,676
Merck Index 15,6187
Löslighetsinformation Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.