Läs mer
2-Pentanon, 99+%
Beskrivning
2-Pentanone används som lösningsmedel för lacker och ytbeläggningar. Det fungerar som ett smakämne. Det används också som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Vidare fungerar den som en mellanliggande, färgtillsats och beläggningstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Pentanone används som lösningsmedel för lacker och ytbeläggningar. Det fungerar som ett smakämne. Det används också som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Vidare fungerar den som en mellanliggande, färgtillsats och beläggningstillsats.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pentanone |
| Smältpunkt | -78°C |
| Densitet | 0.813 |
| Kokpunkt | 100°C to 101°C |
| Flampunkt | 7°C (44°F) |
| Brytningsindex | 1.3905 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1249 |
| Beilstein | 506058 |
| Merck Index | 14,6114 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Pentanone
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.