Läs mer
2-Pentanon, 99+%
Produktkod. 11338006
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338006 100 g 100g
11328006 25 g 25g
11348006 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13262.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86,134 g/mol
2-Pentanone används som lösningsmedel för lacker och ytbeläggningar. Det fungerar som ett smakämne. Det används också som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Vidare fungerar den som en mellanliggande, färgtillsats och beläggningstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-Pentanone används som lösningsmedel för lacker och ytbeläggningar. Det fungerar som ett smakämne. Det används också som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Vidare fungerar den som en mellanliggande, färgtillsats och beläggningstillsats.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-87-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00009400
InChI-nyckel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC-namn pentan-2-one
LEDER CCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentanone
Smältpunkt -78°C
Densitet 0.813
Kokpunkt 100°C to 101°C
Flampunkt 7°C (44°F)
Brytningsindex 1.3905
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1249
Beilstein 506058
Merck Index 14,6114
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 86.13
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.