Läs mer
2-Pentanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylpropylketone |
| CAS | 107-87-9 |
| Molekylformel | C5 H10 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Pentanone, 4-Methyl-2-butanone, Ethylacetone, Methyl n-propyl ketone, Methyl propyl ketone, NSC 5350, Propyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | Pentan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |