Läs mer
2-Pentene, cis + trans, 98%
Produktkod. 11453328
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453328 25 g 25g
11463328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17736.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-68-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-penten (blandning av cis och trans) används vid syntes av polycyklopenten genom ringöppnande metatespolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-penten (blandning av cis och trans) används vid syntes av polycyklopenten genom ringöppnande metatespolymerisation.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-68-2
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00009384
InChI-nyckel QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
LEDER CC\C=C/C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentene
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.65
Kokpunkt 36°C to 38°C
Flampunkt −45°C (−49°F)
Odör Petroleum-like
Linjär formel CH3CH2CH=CHCH3
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 969151
Merck Index 14,7123
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC-namn (2Z)-pent-2-en
Formel vikt 70.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.