Läs mer
(±)-2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pentanol-1,1,1,3,3-D5 |
| CAS | 14629-70-0 |
| Molekylformel | C5 D5 H7 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Pentan-1,1,1,3,3-d5-ol (8 CI, 9 CI), 2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 alcohol, (±)-2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 Alcohol, 2-Pentanol-1,1,1,3,3-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3-pentadeuteriopentan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.179 |
| Formel vikt | 93.1202 g/mol |
| Visa mer |