Läs mer
2-Pentyl Acetate (>90% purity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid-2-pentyl ester |
| CAS | 626-38-0 |
| Molekylformel | C7 H14 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Pentanol','acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-2-Pentyl acetate, 1-Methylbutyl acetate, 2-Acetoxypentane, 2-Pentyl acetate, Pent-2-yl ethanoate, sec-Amyl ethanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | pentan-2-yl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |