Läs mer
2-Pentylfuran 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313844
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313844 1 ml
1 options
Produktkod. 30313844 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15984000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentylfuran
CAS 3777-69-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Pentylfuran
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H14 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
LEDER CCCCCc1occc1
IUPAC-namn 2-pentylfuran
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 138,1045 g/mol