Läs mer
2-Pentylfuran, TRC
Produktkod. 30136553
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136553 10 g
17971225 1 g
17923035 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28495310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3777-69-3
Molekylformel C9 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Synonym Furan, 2-pentyl-, 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
IUPAC-namn 2-pentylfuran
LEDER CCCCCc1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentylfuran
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Formel vikt 138.1045
Procent renhet >95%