Läs mer
2-Pentylidenecyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pentylidenecyclohexanone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+ |
| Formel vikt | 166.1358 |