Läs mer
2-Pentyn-1-ol, 98%
Produktkod. 11459893
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459893 25 g 25g
11439893 1 g 1g
11449893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12999.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6261-22-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6261-22-9
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00040915
InChI-nyckel WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
PubChem CID 80421
IUPAC-namn pent-2-yn-1-ol
LEDER CCC#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentyn-1-ol
Densitet 0.91
Kokpunkt 154°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Recognizable
Linjär formel CH3CH2C≡CCH2OH
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1734007
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.