Läs mer
2-Pentyne, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10319120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10319120 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10319120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentyne
Namnnotering 98%
CAS 627-21-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.71g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H8
Linjär formel CH5CCCH3
Brytningsindex 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00009380
Kvantitet 5 g
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
InChI-nyckel NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC#CC
IUPAC-namn pent-2-yne
Molekylvikt (g/mol) 68.12
PubChem CID 12310
Formel vikt 68.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid