Läs mer
2-Pentyne, 98+%
Produktkod. p-7043831
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11317915
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02973.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-21-4 | C5H8 | 68.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-21-4
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
MDL-nummer MFCD00009380
InChI-nyckel NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 12310
IUPAC-namn pent-2-yn
LEDER CCC#CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentyne
Smältpunkt -109°C
Kokpunkt 55°C to 56°C
Flampunkt −20°C (−4°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1696938
Formel vikt 68.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.