Läs mer
2-Pentynoic acid, 97%
Produktkod. 15400198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400198 5 g 5g
15490188 1 g 1g
15410198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53411.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5963-77-9 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
2-pentynsyra används i den stereoselektiva syntesen av vinylstannaner. Det används också vid syntes av spiroindolinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-pentynsyra används i stereoselektiv syntes av vinylstannaner. Det används också vid syntes av spiroindolinderivat.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5963-77-9
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.101
MDL-nummer MFCD00014370
InChI-nyckel MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentynoic acid, pentynoic acid, 2-pentynoicacid, 2-pentyneoic acid, acmc-1ay8s
PubChem CID 324379
IUPAC-namn pent-2-ynsyra
LEDER CCC#CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pentynoic acid
Smältpunkt 47°C to 53°C
Flampunkt 96°C (205°F)
Linjär formel CH3CH2CH≡CCO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 98.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.