missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Perfluorobutyl)ethyl Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Perfluorobutyl)ethyl Acrylate |
| CAS | 52591-27-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9 H7 F9 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Prop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonylfluorohexyl Acrylate, Cheminox FAAC 4, FAAC 4, Perfluorobutylethyl Acrylate, R 1420, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl 2-Propenoate, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl Acrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F9O2/c1-2-5(19)20-4-3-6(10,11)7(12,13)8(14,15)9(16,17)18/h2H,1,3-4H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.136 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?