Läs mer
2-Perfluorodecyl Ethanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H,2H-Perfluorododecanoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3F21O2/c13-3(14,1-2(34)35)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h1H2,(H,34,35) |
| Formel vikt | 577.9798 |