Läs mer
2-(Perfluorohexyl)ethane-1-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 449.9571 |