Läs mer
2-(Perfluorohexyl)ethyl Thiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Perfluorohexyl)ethyl Thiocyanate |
| CAS | 26650-09-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9H4F13NS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Perfluorohexylethanethiocyanate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl Thiocyanate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl Ester Thiocyanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F13NS/c10-4(11,1-2-24-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCSC#N |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl thiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.18 |
| Visa mer |