Läs mer
2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol, TRC
Produktkod. 30421334
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421334 100 mg
30412089 500 mg
30419826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP999433100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26537-88-2
Molekylformel C6H3F11O2
Molekylvikt (g/mol) 316.07
IUPAC-namn 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propan-1-ol
LEDER OCC(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3F11O2/c7-2(1-18,4(10,11)12)19-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h18H,1H2
Formel vikt 315.9957