Läs mer
2-Phenanthrol-d9 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenanthrol-d9 |
| CAS | 922510-19-8 |
| Molekylformel | C14HD9O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Phenanthrenol-d9, 2-Hydroxyphenanthrene-d9, NSC 2576-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| LEDER | OC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C2=C1C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.28 |