Läs mer
2-fenetylamin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Beskrivning
2-Fetylamin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenethylamine hydrochloride |
| CAS | 156-28-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Phenethylamine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H11 N . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.NCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-fenylethanamin; hydroklorid |
| Visa mer |