Läs mer
2-Phenoxy-1-phenylethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenoxy-1-phenylethanol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2/c15-14(12-7-3-1-4-8-12)11-16-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14-15H,11H2 |
| Formel vikt | 214.0994 |