Läs mer
2-Phenoxyacetamide, 98%
Produktkod. 11492757
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492757 5 g 5g
11402767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14934.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-88-5 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-88-5
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00017140
InChI-nyckel AOPRXJXHLWYPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetamide, acetamide, 2-phenoxy, phenoxyacetic amide, alpha-phenoxyacetamide, 2-phenoxyethanamide, 2-phenoxy acetamide, pubchem12494, acmc-20ajx9, maybridge1_008727, po6
PubChem CID 69314
IUPAC-namn 2-fenoxiacetamid
LEDER NC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyacetamide
Smältpunkt 100°C to 104°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1941781
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.