Läs mer
2-fenoxyanilin, 98 %
Produktkod. 11337495
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337495 25 g 25g
11347495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05558.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2688-84-8 | C12H11NO | 185,226 g/mol
2-fenoxianilin fungerar som ett antiinflammatoriskt medel som hämmar företrädesvis COX-2 framför COX-1. Det används vid framställning av primärt natriumamidkomplex, 4-metyl-2-(2-fenoxifenyl)azofenol och 2-acetoaminodifenyleter. Vidare används det för att bilda komplex med beta-cyklodextrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-fenoxianilin fungerar som ett antiinflammatoriskt medel som hämmar företrädesvis COX-2 framför COX-1. Det används vid framställning av primärt natriumamidkomplex, 4-metyl-2-(2-fenoxifenyl)azofenol och 2-acetoaminodifenyleter. Vidare används det för att bilda komplex med beta-cyklodextrin.
Löslighet Lite löslig i kloroform och
metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2688-84-8
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.226
MDL-nummer MFCD00035765
InChI-nyckel NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
PubChem CID 75899
IUPAC-namn 2-fenoxianilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyaniline
Smältpunkt 46 °C till 48 °C
Kokpunkt 170 °C (18 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 777766
Löslighetsinformation Lätt löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 185.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.