Läs mer
2-Phenoxyaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10756233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10756233 500 g Glasflaska 500g
10261083 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10756233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373165000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2688-84-8 | Molecular Formula: C12H11NO | Molecular Weight: 185.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2688-84-8
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.22
MDL-nummer MFCD00035765
InChI-nyckel NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
PubChem CID 75899
IUPAC-namn 2-fenoxyanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyaniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 46°C to 50°C
Färg Brun till grå
Kokpunkt 170°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OC6H4NH2
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 185.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenoxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.