Läs mer
2-fenoxianilin, Mikromol™
Produktkod. 17902206
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902206 100 mg
17990516 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17902206 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0378.03
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-fenoxanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyaniline
CAS 2688-84-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Phenoxyaniline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Nimesulide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
LEDER Nc1ccccc1Oc2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenoxyanilin
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 185.0841 g/mol