Läs mer
2-fenoxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11325489
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325489 1 g 1g
11315489 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50448.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
2-fenoxibensaldehyd används som reagens vid syntes av kirala 1,3,4-oxadiazol-2-oner som potenta och mycket selektiva FAAH-hämmare. Används även som reagens vid syntes av [4-(fenoxi)pyridin-3-yl]metylaminer; en ny klass av selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (NRI).
Löslighet Mycket svagt
löslig i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19434-34-5
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00800666
InChI-nyckel IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384
PubChem CID 88060
IUPAC-namn 2-fenoxibensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%