Läs mer
2-fenoxibenenboronsyra, 98 %
Produktkod. 15450018
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450018 1 g 1g
15460018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53264.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 108238-09-1 | C12H11BO3 | 214,03 g/mol
Reaktant för palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner, trifluormetylering via kopparmedierad oxidativ korskoppling, framställning av biologiskt och farmakologiskt aktiva molekyler, framställning av pyridazinbaserade ställningar som a-helixmimetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reaktant för palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner, trifluormetylering via kopparmedierad oxidativ
korskoppling, framställning av biologiskt och farmakologiskt aktiva molekyler, framställning av pyridazinbaserade ställningar som a-helixmimetika.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108238-09-1
Molekylformel C12H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 214.03
MDL-nummer MFCD01001592
InChI-nyckel AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2773559
IUPAC-namn (2-fenoxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 116°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 214.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.