Läs mer
2-fenoxibensoesyra, 98 %
Produktkod. 11468773
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468773 100 g 100g
11458773 25 g 25g
11478773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10515.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2243-42-7 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-42-7
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00002429
InChI-nyckel PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-phenoxy, benzoic acid, o-phenoxy, phenoxybenzoic acid, ortho-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoicacid, 2-carboxydiphenyl ether, 2-phenoxy-benzoic acid, o-phenoxybenzoic acid, o-carboxydiphenyl ether
PubChem CID 75237
ChEBI CHEBI:72636
IUPAC-namn 2-fenoxibensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzoic acid
Smältpunkt 111 °C till 115 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 978452
Formel vikt 214.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.