Läs mer
2-fenoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30134366
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134366 10 g
30132390 50 g
30005285 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP39941310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-42-7
Molekylformel C13 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym 2-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 2-phenoxy- (9CI, ACI), 2-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Phenyloxy)benzoic acid, 2-PBA, NSC 39656, o-Phenoxybenzoic acid
IUPAC-namn 2-fenoxibensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzoic acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Formel vikt 214.063