Läs mer
2-fenoxibensoylklorid, TECH, Thermo Scientific™
Produktkod. 10121773
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10121773 1 g 1g
10758455 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10121773 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49902DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40501-36-8
Molekylformel C13H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 232.663
MDL-nummer MFCD03424711
InChI-nyckel BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
IUPAC-namn 2-fenoxibensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzoyl chloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.67
Procent renhet 90%