Läs mer
2-fenoxibensoylklorid, TECH, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10758455 250 mg 250mg
10121773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49902CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 40501-36-8
Molekylformel C13H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 232.663
MDL-nummer MFCD03424711
InChI-nyckel BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
IUPAC-namn 2-fenoxibensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzoyl chloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232.67
Procent renhet 90%