missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenoxybenzyl alcohol, 97%

Produktkod. 15456127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456127 5 g 5g
15466127 250 mg 250mg
15446127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15456127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33314.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

CAS: 13807-84-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 13807-84-6
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
MDL-nummer MFCD00017297
InChI-nyckel VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
IUPAC-namn (2-fenoxifenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO

Specifications

Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzyl alcohol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.