Läs mer
2-fenoxibensylbromid, 97 %
Produktkod. 15496417
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496417 5 g 5g
15406427 250 mg 250mg
15486417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33585.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 82657-72-5 | C13H11BrO | 263,134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82657-72-5
Molekylformel C13H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 263.134
MDL-nummer MFCD01320513
InChI-nyckel YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxybenzyl bromide
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 263.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.