Läs mer
2-fenoxietanimidamidhydrokloriddihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10464153
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10464153 1 g 1g
10553603 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10464153 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07572DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 67386-38-3
Molekylformel C8H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 186.64
MDL-nummer MFCD00173806
InChI-nyckel ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2745912
IUPAC-namn 2-fenoxietanimidamid; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.68
Procent renhet 97%