Läs mer
2-fenoxietanol, 94 %
Produktkod. 11439702
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439702 250 g 250g
11429702 1000 g 1000g
11449702 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439702 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10786.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
2-fenoxietanol används som lösningsmedel för cellulosaacetat, bläck och hartser. Det används också som fixeringsmedel för parfymer, insektsmedel och topiska antiseptika. Det används som ett ytaktivt medel. Det fungerar som bedövningsmedel i vattenbruket av vissa fiskar. Vidare används det som ett konserveringsmedel och kosmetiskt råmaterial. Utöver detta används det vid beredning av aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, propanol och propylenglykol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-99-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00002857
InChI-nyckel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethanol
Smältpunkt 11 °C till 14 °C
Färg Färglös
Densitet 1.102 g/mL
Kokpunkt 245 °C
Flampunkt 121 °C (249 °F)
Analysprocentintervall 94%
Linjär formel C6H5O(CH2)2OH
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 250 g
Beilstein 1364011
Merck Index 14,7257
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, propanol och propylenglykol.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.