Learn More
2-fenoxietanol, 94 %
Artikelnummer. 11449702
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize':
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11449702 5000 g 5000g
11439702 250 g 250g
11429702 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11449702 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10786.0I
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
2-fenoxietanol används som lösningsmedel för cellulosaacetat, bläck och hartser. Det används också som fixeringsmedel för parfymer, insektsmedel och topiska antiseptika. Det används som ett ytaktivt medel. Det fungerar som bedövningsmedel i vattenbruket av vissa fiskar. Vidare används det som ett konserveringsmedel och kosmetiskt råmaterial. Utöver detta används det vid beredning av aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, propanol och propylenglykol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-99-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00002857
InChI-nyckel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethanol
Smältpunkt 11 °C till 14 °C
Densitet 1.102
Kokpunkt 245 °C
Flampunkt 121 °C (249 °F)
Analysprocentintervall 94%
Linjär formel C6H5O(CH2)2OH
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5000 g
Beilstein 1364011
Merck Index 14,7257
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, propanol och propylenglykol.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.