Läs mer
2-fenoxietanol, 99 %
Produktkod. 10511571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511571 1 L Glasflaska 1 L
10367010 250 mL Glasflaska 250ml
10043763 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10176223 5 L Plast trumma 5 L
11944731 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10511571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130240010
 Begränsad artikel
I lager
2-fenoxyetanol, 99 %, C8H10O2, CAS-nummer-122-99-6, etylenglykolmonofenyleter, etanol, 2-fenoxi, 1-hydroxy-2-fenoxyetan, fenoxetan, fenoxetylalkohol, fenoxethol, fenoxytol, fenoxetol, fenylcellosolv, etylenglykolfenyleter, 25L, 98,5 % min. (GC), 06 146, 237,0 grader. C | CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-99-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00002857
InChI-nyckel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 11,0 °C till 13,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 237,0 °C
Flampunkt 130 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OCH2CH2OH
Brytningsindex 1,5360 till 1,5400
Kvantitet 1 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 30 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol och eter, blandbara med aceton och etylacetat
Viskositet 29 mPa (20 °C)
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenoxyethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol monophenyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.