missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenoxyethanol-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenoxyethanol-d2 |
| CAS | 21273-38-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C8 D2 H8 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-ol','2-phenoxy- (8CI,9CI), Phenoxyethanol-d2, (2-Hydroxyethoxy-2,2-d2)benzene, β-Hydroxyethyl-d2 phenyl ether, β-Phenoxyethanol-d2, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane-1,1-d2, 2-Hydroxyethyl-d2 phenyl ether, 2-Phenoxyethanol-d2, 2-Phenoxyethyl-1,1-d2 alcohol, 2-(Phenoxy)ethanol-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)COc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-2-phenoxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.176 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?