Läs mer
2-fenoxietanol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
0.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456582 0.5 L 500ml
11446582 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215014890
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 122-99-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
InChI-nyckel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethanol
Kvantitet 0.5 L
Formel vikt 138.2