Läs mer
2-fenoxietanol, TRC
Produktkod. 17944395
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944395 1 g
17951555 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17944395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2979001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-99-6
Molekylformel C8 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Synonym Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, β-Hydroxyethyl phenyl ether, β-Phenoxyethanol, β-Phenoxyethyl alcohol, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
LEDER OCCOc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vikt 138.0681
Procent renhet >95%