Läs mer
2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Phenoxy)ethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219804-65-5 |
| Molekylformel | C8H6D4O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i6D2,7D2 |
| LEDER | OC([2 H])(C([2 H])(OC1=CC=CC=C1)[2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-phenoxyethan-1,1,2,2-d4-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vikt | 142.09 g/mol |
| Visa mer |